Läs mer
Trigalakturonsyra (>90 %), TRC
Produktkod. 30457259
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30457259 0.5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 30457259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7937550.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Trigalacturonic Acid
CAS 6037-45-2
Molekylformel C18H26O19
Kvantitet 0.5 mg
Synonym O-alpha-D-Galactopyranuronosyl-(1-4)-O-alpha-D-galactopyranuronosyl-(1-4)-D-galacturonic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H26O19/c19-1-2(20)10(13(26)27)36-17(6(1)24)35-9-4(22)7(25)18(37-12(9)15(30)31)34-8-3(21)5(23)16(32)33-11(8)14(28)29/h1-12,16-25,32H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11-,12-,16?,17-,18-/m0/s1
LEDER OC1O[C@@H]([C@H](O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4R,5R,6S)-2-karboxy-6-[(2S,3R,4R,5R)-2-karboxy-4,5,6-trihydroxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 546.39
Formel vikt 546.1068