Läs mer
Triglykol, TRC
Produktkod. 30450646
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30450646 10 g
1 options
Produktkod. 30450646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79379010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylene Glycol
CAS 112-27-6
Molekylformel C6 H14 O4
Kvantitet 10 g
Synonym Triethylene glycol (8CI), 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis[ethanol], 1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)ethane, 1,2-Di(β-hydroxyethoxy)ethane, 1,8-Dihydroxy-3,6-dioxaoctane, 2,2'-Ethylenedioxydiethanol, 2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol, 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol, Crestwood A, Glycol bis(hydroxyethyl) ether, Hanlon TEG, NSC 60758, TEG, TEG (glycol), Triglycol, Trigol
InChI formel InChI=1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
LEDER OCCOCCOCCO
IUPAC-namn 2-[2-(2-hydroxyetoxi)etoxy]etanol
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0892