Läs mer
Triglym, TRC
Produktkod. 30456396
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30456396 1 g
1 options
Produktkod. 30456396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7938001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triglyme
CAS 112-49-2
Molekylformel C8 H18 O4
Kvantitet 1 g
Synonym 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane','1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme
InChI formel InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
LEDER COCCOCCOCCOC
IUPAC-namn 1-metoxi-2-[2-(2-metoxyetoxi)etoxi]etan
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.1205