Läs mer
Trigonelline chloride, MedChemExpress
Produktkod. 16462376
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16462376 500 mg -
16439076 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16462376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0415
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Trigonelline chloride, an alkaloid with potential antidiabetic activity, is present in considerable amounts in coffee. Trigonelline chloride has anti-HSV-1 , antibacterial, and antifungal activities.
Trigonelline chloride, an alkaloid with potential antidiabetic activity, is present in considerable amounts in coffee. Trigonelline chloride has anti-HSV-1 , antibacterial, and antifungal activities.
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Trigonelline chloride
Fysisk form Solid
CAS 6138-41-6
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H8ClNO2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Trigonelline hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (720.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (576.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+]1=CC(C(O)=O)=CC=C1.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 173.6
Formel vikt 173.6
Procent renhet 98.22%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.