missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trigonelline Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trigonelline hydrochloride |
| CAS | 6138-41-6 |
| Molekylformel | C7 H8 N O2 . Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyridinium','3-carboxy-1-methyl-','chloride (1:1), 3-Carboxy-1-methylpyridinium chloride (7CI), Pyridinium','3-carboxy-1-methyl-','chloride (8CI,9CI), Trigonelline','chloride (6CI), N-Methyl-3-carboxypyridinium chloride, Trigonelline hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H |
| LEDER | [Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-methylpyridin-1-ium-3-carboxylic acid;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.6 |
| Formel vikt | 173.0244 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?