Läs mer
Trigonelline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trigonelline |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 137.0477 |