Läs mer
Trihexylfosfat (>90 %), TRC
Produktkod. 30454515
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454515 500 mg
30449553 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30454515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT794765500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2528-39-4
Molekylformel C18H39O4P
Molekylvikt (g/mol) 350.47
Synonym Hexyl Phosphate, Tri(n-hexyl) Phosphate, Tri-N-hexyl Phosphate
IUPAC-namn Trihexylfosfat
LEDER CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trihexyl Phosphate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H39O4P/c1-4-7-10-13-16-20-23(19,21-17-14-11-8-5-2)22-18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
Formel vikt 350.2586