missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trihexyphenidyl Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Beskrivning
Trihexyphenidyl Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzhexol hydrochloride |
| CAS | 52-49-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzhexol hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H31 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Trihexyphenidyl Hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride), (+/-)-Trihexyphenidyl hydrochloride, alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, 1-Phenyl-1-cyclohexyl-3-piperidyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride, Alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, Antitrem, Aparkane, Artane, Artane hydrochloride, Benzhexol chloride, Benzhexol hydrochloride, Broflex, Cyclodol, Pacitane, Paralest, Parcopane, Pargitan, Parkidyl, Parkinane, Parkinol, Parkinsan, Parkisan, Parkopan, Partigan, Peragit, Pipanol, Romparkin, Sedrina, Tremin, Trihexy, Trihexyphenidyl chlorhydrate, Trihexyphenidyl hydrochloride, Triphedinon, Triphenidyl, Tsiklodol |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22 H,2-3,6-9,12-17H2;1 H |
| LEDER | Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-cyclohexyl-1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?