Läs mer
Trihydroxykoprostan-d7 24-fenylsulfonyl 3,7,12-trietoxymetyleter, TRC
Produktkod. 30457363
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457363 25 mg
30454136 2.5 mg
30454634 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79516725MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trihydroxycoprostane-d7 24-Phenylsulfonyl 3,7,12-Triethoxymethyl Ether
Molekylformel C42 D7 H63 O8 S
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C42H70O8S/c1-9-45-26-48-32-21-22-41(7)31(23-32)24-37(49-27-46-10-2)40-35-19-18-34(42(35,8)39(25-36(40)41)50-28-47-11-3)30(6)17-20-38(29(4)5)51(43,44)33-15-13-12-14-16-33/h12-16,29-32,34-40H,9-11,17-28H2,1-8H3/t30-,31+,32-,34-,35+,36+,37-,38?,39+,40+,41+,42-/m1/s1/i4D3,5D3,29D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OCOCC)[C@]12C)OCOCC)OCOCC)S(=O)(=O)c5ccccc5)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn (3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-(bensensulfonyl)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriometyl)heptan-2-yl]-3,7,12-tris(etoxymetoxi)-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren
Molekylvikt (g/mol) 742.109
Formel vikt 741.523