Läs mer
Invitrogen™ Trijodtyronin (T3 ) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Produktkod. 17845017
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17845017 10 x 96 tester -
15835654 96 tester 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17845017 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EIAT3CX10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
ELISA
Trijodtyronin (T3 ) ELISA kvantiteter T3 i serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Trijodtyronin (T3 ) Konkurrenskraftig ELISA kit för endast forskning är utformat för att kvantitativt mäta T3 förekommer i extraherat serum och plasma, urin, extraherade torkade fekala prover och vävnadsodlingsmediaprover. Detta kit mäter totalt T3 i extraherat serum och plasma och i extraherade fekala prover. A T3 stamlösning tillhandahålls för att generera standardkurvor för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga upp fårantikroppar. Ett T3-peroxidaskonjugat läggs till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en fårantikropp till T3 till varje brunn. Efter två timmars inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna T3-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Thyroid hormones regulate a number of developmental, metabolic, and neural activities throughout the body. The thyroid gland synthesizes 2 hormones: Thyroxine, which contains 4 atoms of iodine (T4), and triiodothyronine (T3), which has 3 atoms of iodine. T3 production in the thyroid gland constitutes approximately 20% of the total T3; the rest is generated by the conversion (deiodination) of T4 to T3 in peripheral tissues. Thyroid hormones circulate primarily bound to carrier proteins (e.g., thyroidbinding globulin [TBG], prealbumin and albumin); whereas only a small fraction circulates unbound. The free form of T3 is the biologically active fraction. While both T3 and T4 are bound to TBG, T3 is bound less firmly than T4. Total T3 consists of both the bound and unbound fractions. Triiodothyronine (T3) is identical across all species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 78,125 till 5000 pg/ml
Analyskänslighet 37.4 pg/mL
Beskrivning Trijodtyronin (T3 ) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Analysera Multiplexanalys på Luminex Plattform
Konjugera HRP
Detektionsmetod fluorescens
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Provtyp Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tillräckligt för 10 x 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Aktivitetsanalyser, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ stress, Metabolism, Cellsignalering, Epigenetik, Hematologi, DNA-skador, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Steroidhormondetektion
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Interassay CV 13.4%
Intraassay CV 6.3%
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, HRP-konjugerad detektionsantikropp, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Proteinaliaser C15H12I3NO4
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Metabolism
Provvolym Fekalextrakt 100μ L, Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L, Urin 25μ L
Frakt skick Wet or Dry Ice
Förvaringskrav -20 °C
Mål Trijodtyronin (T3 )
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 2 timmar 30 minuter