Läs mer
Invitrogen™ Trijodtyronin (T3 ) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning
Beskrivning
Trijodtyronin (T3 ) ELISA kvantiteter T3 i serum, plasma, urin, torkade fekala extrakt eller cellodlingsmedium.
Metodens princip
Trijodtyronin (T3 ) Konkurrenskraftig ELISA kit för endast forskning är utformat för att kvantitativt mäta T3 förekommer i extraherat serum och plasma, urin, extraherade torkade fekala prover och vävnadsodlingsmediaprover. Detta kit mäter totalt T3 i extraherat serum och plasma och i extraherade fekala prover. A T3 stamlösning tillhandahålls för att generera standardkurvor för analysen och alla prover bör avläsas från standardkurvan. Standarder eller utspädda prover pipetteras till en klar mikrotiterplatta belagd med en antikropp för att fånga upp fårantikroppar. Ett T3-peroxidaskonjugat läggs till standarderna och proverna i brunnarna. Bindningsreaktionen initieras genom tillsats av en fårantikropp till T3 till varje brunn. Efter två timmars inkubation tvättas plattan och substrat tillsätts. Substratet reagerar med det bundna T3-peroxidaskonjugatet. Efter en kort inkubation stoppas reaktionen och intensiteten av den genererade färgen detekteras i en mikrotiterplattläsare som kan mäta vid 450 nm.
Rigorös validering
Varje tillverkade parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och konsistens från lot till lot. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 78,125 till 5000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 37.4 pg/mL |
| Beskrivning | Trijodtyronin (T3 ) Konkurrenskraftig ELISA Utrustning |
| Analysera | Multiplex analys på Luminex Plattform |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Sköldkörtelhormon |
| Provtyp | Fekalt extrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Tillräckligt för | 96 assays |
| Visa mer |