Läs mer
Triiron dodecacarbonyl, 99%, stabilized
Produktkod. 10115212 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10115212 5 g Glass bottle 5g
10416373 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10115212 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209290050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17685-52-8 | C12Fe3O12 | 503.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17685-52-8
Molekylformel C12Fe3O12
Molekylvikt (g/mol) 503.66
MDL-nummer MFCD00135617
Synonym triiron dodecarbonyl
Specifications
Kemiskt namn eller material Triiron dodecacarbonyl
Smältpunkt 140.0°C
Färg Black
Densitet 1.9900g/mL, 1.99
Elementaranalys 98.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Fe3(CO)12
Kvantitet 5 g
Fieser 04,534; 05,706; 07,144; 08,41
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Stabilisator 5 to 10% MeOH
Formel vikt 503.66
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystals or Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triiron dodecacarbonyl
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.