Läs mer
Triisobutylaluminium, 1,0 M lösning i toluen, AcroSeal™
Produktkod. 10301753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10301753 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10178692 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10301753 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185428000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 100-99-2 | C12H27Al | 198,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-99-2 , 108-88-3
Molekylformel C12H27Al
Molekylvikt (g/mol) 198.33
MDL-nummer MFCD00008929
InChI-nyckel MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisobutylaluminum, triisobutylaluminium, aluminum, tris 2-methylpropyl, tibal, triisobutylalane, triisobutyl aluminum, aluminum, triisobutyl, tris isobutyl alane, tris isobutyl aluminum, unii-09p2thv2x4
PubChem CID 16682931
IUPAC-namn tris(2-metylpropyl)aluminium
LEDER CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Triisobutylaluminium
Färg Färglös till gul
Namnnotering 1,1M-lösning i toluen
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CHCH2]3Al
Kvantitet 800 mL
Flampunkt 4 °C
Fieser 09,486
Merck Index 10, 316
Fysisk form Lösning
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: blandbar med aromatiska och alifatiska kolväten
Formel vikt 198.33
Procent renhet 24,5 till 25,5 % (på Al-basis)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triisobutylaluminium, solution in toluene
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Hazard Statement
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.