Läs mer
Triisopropanolamin, 95 %
Produktkod. 11408847
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408847 500 g 500g
11418847 2500 g 2500g
11428847 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19966.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191,271 g/mol
Viktiga tillämpningar inkluderar vattenbaserade beläggningstillämpningar och jordbruksprodukter. Ytterligare applikationer är antistatmedel för polymerer, korrosionsinhibitorer, elektroavsättning/elektrobeläggning, smörjmedel, papper, pigmentdispersion, plast, polyuretantillsats, reaktionsmellanprodukter, gummihärdning, ytaktiva ämnen, mineraldispersion och uretaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Viktiga applikationer inkluderar vattenbaserade beläggningsapplikationer och jordbruksprodukter. Ytterligare applikationer är antistatmedel för polymerer, korrosionsinhibitorer, elektroavsättning/elektrobeläggning, smörjmedel, papper, pigmentdispersion, plast, polyuretantillsats, reaktionsmellanprodukter, gummihärdning, ytaktiva ämnen, mineraldispersion och uretaner.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig etanol, dietyleter, kloroform (något) och metanol (>500 g/100 g).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-20-3
Molekylformel C9H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 191.271
MDL-nummer MFCD00004533
InChI-nyckel SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC-namn 1-[bis(2-hydroxipropyl)amino]propan-2-ol
LEDER CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropanolamine
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 189°C to 191°C (23 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Amine-like
Linjär formel (CH3CHOHCH2)3N
Kvantitet 500 g
Beilstein 1071570
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly ),and methanol (>500g/100g).
Formel vikt 191.27
Procent renhet 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropanolamine
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropanolamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.