Läs mer
Triisopropanolamine cyclic borate, 98+%
Produktkod. 10723275 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10723275 500 g Glasflaska 500g
10247500 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723275 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269245000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-00-8 | C9H18BNO3 | 199.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-00-8
Molekylformel C9H18BNO3
Molekylvikt (g/mol) 199.06
MDL-nummer MFCD03791298
InChI-nyckel IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
PubChem CID 225550
IUPAC-namn 3,7,10-trimetyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyklo[3.3.3]undekan
LEDER B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropanolamine cyclic borate
Smältpunkt 150°C to 157°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 g
Formel vikt 199.06
Procent renhet 98+%
Fysisk form Crystalline Chunks and Needles
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.