Läs mer
Triisopropyl borate, 98+%, AcroSeal™
Produktkod. 10463264 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10463264 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10070764 100 mL AcroSeal™ Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463264 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427148000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5419-55-6
Molekylformel C9H21BO3
Molekylvikt (g/mol) 188.07
MDL-nummer MFCD00008872
InChI-nyckel NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC-namn tripropan-2-ylborat
LEDER B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropyl borate
Smältpunkt -59°C
Färg Färglös
Densitet 0.8140g/mL, 0.814
Kokpunkt 140°C
Flampunkt 17°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CHO]3B
Brytningsindex 1.3755 to 1.3775
Kvantitet 800 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formel vikt 188.07
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.