Läs mer
Triisopropylborat, 98+%
Produktkod. 11468217
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468217 100 mL 100ml
11478217 500 mL 500ml
11488217 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11468217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17592.AE
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188,074 g/mol
Triisopropylborat används som reagens i Pd-katalyserad kopplingsreaktion med arylhalider såsom Suzuki-reaktion. Det används som ett reagens för framställning av boronsyrorna och estrarna; som en Lewis syrakatalysator och involverad i orto-borylering av 1-substituerade naftalener. Dessutom spelar den en viktig roll som katalysator för produktion av hartser, vaxer, färger och fernissor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triisopropylborat används som reagens i Pd-katalyserad kopplingsreaktion med arylhalider såsom Suzuki-reaktion. Det används som ett reagens för framställning av boronsyrorna och estrarna; som en Lewis syrakatalysator och involverad i orto-borylering av 1-substituerade naftalener. Dessutom spelar den en viktig roll som katalysator för produktion av hartser, vaxer, färger och fernissor.
Löslighet Blandbar med
eter, etanol, isopropanol och bensen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Sönderdelas i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5419-55-6
Molekylformel C9H21BO3
Molekylvikt (g/mol) 188.074
MDL-nummer MFCD00008872
InChI-nyckel NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC-namn tripropan-2-ylborat
LEDER B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropyl borate
Smältpunkt -59 °C
Densitet 0.815
Kokpunkt 139 °C till 141 °C
Flampunkt 17 °C (62 °F)
Odör Alkoholliknande
Linjär formel [(CH3)2CHO]3B
Brytningsindex 1.376
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2616
Beilstein 1701469
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandad med eter, etanol, isopropanol och bensen.
Formel vikt 188.08
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triisopropyl borate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropyl borate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.