Läs mer
Triisopropylborat, 98+%
Produktkod. 10236630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
80 g
750 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
750g
80g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236630 80 g Glasflaska 80g
10713524 750 g Glasflaska 750g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10236630 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 188740800
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5419-55-6
Molekylformel C9H21BO3
Molekylvikt (g/mol) 188.07
MDL-nummer MFCD00008872
InChI-nyckel NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC-namn tripropan-2-ylborat
LEDER B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropyl borate
Smältpunkt -59°C
Färg Färglös
Densitet 0.8140g/mL, 0.814
Kokpunkt 140°C
Flampunkt 17°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)2CHO]3B
Brytningsindex 1.3755 to 1.3775
Kvantitet 80 g
Beilstein 01, 363
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formel vikt 188.07
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triisopropyl borate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropyl borate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.