Läs mer
Triisopropyl Borate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15854751
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854751 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15854751 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8412640100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 5419-55-6
Smältpunkt -59°C
Densitet 0.82 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 139°C to 141°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008872
Kvantitet 100 mL
Synonym Triisopropyl borate, Boric acid triisopropyl ester, Triisopropyl borate
Molekylvikt (g/mol) 188.07