Läs mer
Triisopropylborat, TRC
Produktkod. 30452008
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30452008 100 g
1 options
Produktkod. 30452008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT795490100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropyl Borate
CAS 5419-55-6
Molekylformel C9H21BO3
Kvantitet 100 g
Synonym Boric Acid (H3BO3) Triisopropyl Ester, Isopropyl Borate, Boric Acid Triisopropyl Ester, Boron Isopropoxide, Boron Triisopropoxide, Isopropyl Borate ((C3H7O)3B), NSC 9779, Triisopropoxyborane, Triisopropoxyboron, Triisopropyl Borate, Triisopropyl Orthoborate, Tris(1-methylethyl) Borate, Trisisopropoxyborane
InChI formel InChI=1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
LEDER CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-namn tripropan-2-ylborat
Molekylvikt (g/mol) 188.07
Formel vikt 188.1584