Läs mer
Triisopropyl orthoformate, 95%
Produktkod. 10441691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10441691 25 mL Glass bottle 25ml
10646184 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325440250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4447-60-3 | C10H22O3 | 190.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4447-60-3
Molekylformel C10H22O3
Molekylvikt (g/mol) 190.29
MDL-nummer MFCD00060628
InChI-nyckel FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
PubChem CID 78191
IUPAC-namn 2-[di(propan-2-yloxy)methoxy]propane
LEDER CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropyl orthoformate
Färg Colorless
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 64°C to 65°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HC(OCH(CH3)2)3
Brytningsindex 1.3950 to 1.398
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 190.29
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.