Läs mer
Triisopropyl orthoformate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11401357
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401357 25 g 25g
11411357 100 g 100g
11421357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24889.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4447-60-3
Molekylformel C10H22O3
Molekylvikt (g/mol) 190.283
MDL-nummer MFCD00060628
InChI-nyckel FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
PubChem CID 78191
IUPAC-namn 2-[di(propan-2-yloxy)methoxy]propane
LEDER CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropyl orthoformate
Densitet 0.854
Kokpunkt 64°C to 65°C (18 mmHg)
Flampunkt 42°C (108°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 190.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.