Läs mer
Triisopropyl Orthoformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triisopropyl Orthoformate |
| CAS | 4447-60-3 |
| Molekylformel | C9 H12 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2',2''-[Methylidynetris(oxy)]tris[propane], Tri(2-propyl) orthoformate, Tri(prop-2-yl) orthoformate, Tri-iso-propyl orthoformate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-3,6-7H,4-5H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,6S)-6-methoxycarbonylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.189 |
| Formel vikt | 184.074 |