Läs mer
Triisopropylfosfat, TRC
Produktkod. 30453432
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453432 1 g
30454167 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7954161G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-02-0
Molekylformel C9 H21 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 224.23
Synonym Isopropyl phosphate ((C3H7O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisopropyl ester (8CI), NSC 46370, NSC 62275, Triisopropoxyphosphine oxide, Triisopropyl phosphate
IUPAC-namn tripropan-2-ylfosfat
LEDER CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropyl phosphate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Formel vikt 224.1177