missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triisopropylfosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triisopropyl phosphate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| Formel vikt | 224.1177 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?