Läs mer
Triisopropylfosfit, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(1-methylethoxy)phosphane |
| CAS | 116-17-6 |
| Molekylformel | C9 H21 O3 P |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C |
| IUPAC-namn | Tripropan-2-ylfosfit |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.24 |
| Formel vikt | 208.1228 |