Läs mer
Triisopropylfosfit, TRC
Produktkod. 30454898
Change view
Kvantitet:
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
2.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30454898 2.5 mL 2.5ml
1 options
Produktkod. 30454898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8845102.5ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Molekylformel C9 H21 O3 P
Kvantitet 2.5 mL
Synonym Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
LEDER CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-namn Tripropan-2-ylfosfit
Molekylvikt (g/mol) 208.24
Formel vikt 208.1228