Läs mer
Triisopropylphosphine, 90+%
Produktkod. 15431337
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431337 10 g 10g
15411337 0.5 g 0.5g
15421337 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033572.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6476-36-4 | C9H21P | 160.241 g/mol
Triisopropylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce Chlor(triisopropyl)phosphonium-dimesylamid at temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6476-36-4
Molekylformel C9H21P
Molekylvikt (g/mol) 160.241
MDL-nummer MFCD00015029
InChI-nyckel IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
PubChem CID 80969
IUPAC-namn tri(propan-2-yl)phosphane
LEDER CC(C)P(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropylphosphine
Densitet 0.839 g/mL
Kokpunkt 176°C to 178°C
Flampunkt -17°C (1°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.467
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2845
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in alkanes.
Formel vikt 160.24
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.