Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triisopropylphosphine |
| Densitet | 0.8390 g/mL, 0.8390 |
| Kokpunkt | 81.0°C (22.0 mmHg) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Brytningsindex | 1.4690 to 1.4710 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 160.24 |