Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triisopropylphosphine |
| Namnnotering | 98% |
| CAS | 6476-36-4 |
| Densitet | 0.8390g/mL |
| Kokpunkt | 81.0°C (22.0 mmHg) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Molekylformel | C9H21P |
| Linjär formel | [(CH3)2CH]3P |
| Brytningsindex | 1.4690 to 1.4710 |
| Visa mer |