Läs mer
Triisopropylsilan, 98 %
Produktkod. 11302157
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302157 5 g 5g
11312157 25 g 25g
11322157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11302157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09585.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158,36 g/mol
Triisopropylsilan används som en skyddsgrupp vid peptidsyntes och används också som ett reduktionsmedel för selektiv reduktion av anomera C-fenylketaler. Det används vid selektiv silylering av primära hydroxylgrupper utan att påverka den sekundära hydroxylgruppen. Det används vid framställning av anti-1,2-dioler katalyserade av ett Ni(O) N-heterocykliskt karbinkomplex med hög diastereoselektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triisopropylsilan används som en skyddsgrupp vid peptidsyntes och används även som ett reduktionsmedel för selektiv reduktion av anomera C-fenylketaler. Det används vid selektiv silylering av primära hydroxylgrupper utan att påverka den sekundära hydroxylgruppen. Det används vid framställning av anti-1,2-dioler katalyserade av ett Ni(O) N-heterocykliskt karbinkomplex med hög diastereoselektivitet.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6485-79-6
Molekylformel C9H22Si
Molekylvikt (g/mol) 158.36
MDL-nummer MFCD00009657
InChI-nyckel YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
PubChem CID 6327611
LEDER CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 166°C
Kemiskt namn eller material Triisopropylsilane
Kvantitet 5 g
Linjär formel [(CH3)2CH]3SiH
UN-nummer UN1993
Beilstein 1733718
Flampunkt 35°C (95°F)
Löslighetsinformation Immiscible with water.
IUPAC-namn tris(propan-2-yl)silan
Formel vikt 158.36
Procent renhet 98%
Odör Mild
Brytningsindex 1.434
Densitet 0.773
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.