Läs mer
Triisopropylsilan, 98 %
Beskrivning
Triisopropylsilan används som en skyddsgrupp vid peptidsyntes och används också som ett reduktionsmedel för selektiv reduktion av anomera C-fenylketaler. Det används vid selektiv silylering av primära hydroxylgrupper utan att påverka den sekundära hydroxylgruppen. Det används vid framställning av anti-1,2-dioler katalyserade av ett Ni(O) N-heterocykliskt karbinkomplex med hög diastereoselektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Triisopropylsilan används som en skyddsgrupp vid peptidsyntes och används även som ett reduktionsmedel för selektiv reduktion av anomera C-fenylketaler. Det används vid selektiv silylering av primära hydroxylgrupper utan att påverka den sekundära hydroxylgruppen. Det används vid framställning av anti-1,2-dioler katalyserade av ett Ni(O) N-heterocykliskt karbinkomplex med hög diastereoselektivitet.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 166 °C |
| Kemiskt namn eller material | Triisopropylsilane |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | [(CH3)2CH]3SiH |
| UN-nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1733718 |
| Flampunkt | 35 °C (95 °F) |
| Löslighetsinformation | Oblandbar med vatten. |
| IUPAC-namn | tri(propan-2-yl)kisel |
| Formel vikt | 158.36 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Triisopropylsilane
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Triisopropylsilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.