Läs mer
Triisopropylsilane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15834771
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834771 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 15834771 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8413590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 SEK
    610.00 SEK / 10ml
    Save 40.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 6485-79-6
Densitet 0.77 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 84°C to 85°C/46.7 hPa
Molekylformel ((CH3)2CH)3SiH
MDL-nummer MFCD00009657
Kvantitet 10 mL
Synonym Triisopropylsilane, Triisopropylsilane
Molekylvikt (g/mol) 158.36