Läs mer
Triisopropylsilan, TRC
Produktkod. 30456794
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30456794 10 g
1 options
Produktkod. 30456794 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77033010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropylsilane
CAS 6485-79-6
Molekylformel C9H22Si
Kvantitet 10 g
Synonym Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane
InChI formel InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
LEDER CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn tri(propan-2-yl)silan
Molekylvikt (g/mol) 158.36
Formel vikt 158.1491