Läs mer
Triisopropylsilanol, TRC
Produktkod. 30420638
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30420638 1 g
1 options
Produktkod. 30420638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2198681G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropylsilanol
CAS 17877-23-5
Molekylformel C9 H22 O Si
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
InChI formel InChI=1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
LEDER CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn hydroxytri(propan-2-yl)silan
Molekylvikt (g/mol) 174.356
Formel vikt 174.144