Läs mer
Triisopropylsilyltrifluorometansulfonat, 97 %
Produktkod. p-7025576
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494607 5 g 5g
11404617 25 g 25g
11414617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21127.06
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306,415 g/mol
Triisopropylsilyltrifluormetansulfonat används som ett reagens för införandet av triisopropylsilyl(TIPS)-gruppen i organisk syntes. Det är involverat i syntesen av 2-substituerade bensotiopyran-4-oner och silyloxiacetylener. Som en skyddsgrupp vid organisk syntes används den speciellt för skydd av primära aminer. Dessutom spelar det en viktig roll i Takahashi Taxol total syntes eller för kemiska glykosyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triisopropylsilyltrifluormetansulfonat används som ett reagens för införandet av triisopropylsilyl(TIPS)-gruppen i organisk syntes. Det är involverat i syntesen av 2-substituerade bensotiopyran-4-oner och silyloxiacetylener. Som en skyddsgrupp vid organisk syntes används den speciellt för skydd av primära aminer. Dessutom spelar det en viktig roll i Takahashi Taxol total syntes eller för kemiska glykosyleringsreaktioner.
Löslighet Blandbar med
kloroform och etylacetat.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel. Hydrolyserar i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80522-42-5
Molekylformel C10H21F3O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 306.415
MDL-nummer MFCD00009913
InChI-nyckel LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
PubChem CID 2724529
IUPAC-namn tri(propan-2-yl)silyltrifluormetansulfonat
LEDER CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densitet 1.136
Kokpunkt 45 °C till 46 °C (0,03 mmHg)
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 3591541
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandad med kloroform och etylacetat.
Formel vikt 306.42
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.