Läs mer
Triisopropylsilyl-trifluorometansulfonat, 97 %
Produktkod. 10257593 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10257593 50 g Glasflaska 50g
10207020 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10257593 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 250700500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80522-42-5
Molekylformel C10H21F3O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 306.42
MDL-nummer MFCD00009913
InChI-nyckel LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
PubChem CID 2724529
IUPAC-namn tri(propan-2-yl)silyltrifluormetansulfonat
LEDER CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate
Namnnotering 97%
Färg Brun till brun-orange
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3SO3Si(CH(CH3)2)3
Brytningsindex 1,4130 till 1,415
Kvantitet 50 g
Fieser 13,11
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolyserar
Formel vikt 306.42
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.