Läs mer
Triisopropylsililylacetylen, 97 %
Produktkod. 15490178
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490178 5 g 5g
15400188 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53405.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89343-06-6 | C11H22Si | 182,382 g/mol
Triisopropylsilylacetylen används som ett reagens för rodiumkatalyserad asymmetrisk alkylering av alfa-, beta-omättade karbonylföreningar såväl som vid syntes av beta-alkynylerade nitroalkaner. Det används vid framställning av brometynyl-triisopropyl-silan i närvaro av reagenser såsom N-bromosuccinimid och silvernitrat. Det är aktivt involverat i Sonogashira-kopplingsreaktionen med 1-brom-3-jod-5-tertbutylbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triisopropylsilylacetylen används som ett reagens för rodiumkatalyserad asymmetrisk alkylering av alfa-, beta-omättade karbonylföreningar samt vid syntes av beta-alkynylerade nitroalkaner. Det används vid framställning av brometynyl-triisopropyl-silan i närvaro av reagenser såsom N-bromosuccinimid och silvernitrat. Det är aktivt involverat i Sonogashira-kopplingsreaktionen med 1-brom-3-jod-5-tertbutylbensen.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89343-06-6
Molekylformel C11H22Si
Molekylvikt (g/mol) 182.382
MDL-nummer MFCD00075452
InChI-nyckel KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
PubChem CID 2734682
IUPAC-namn etynyl-tri(propan-2-yl)silan
LEDER CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 50 °C till 52 °C (0,6 mmHg)
Kemiskt namn eller material Triisopropylsilylacetylene
Kvantitet 5 g
Linjär formel [(CH3)2CH]3SiC≡CH
UN-nummer UN1993
Beilstein 3536241
Flampunkt 56 °C (133 °F)
Löslighetsinformation Blandbar med organiska lösningsmedel.
Formel vikt 182.38
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.4527
Densitet 0.813
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.