Läs mer
Trilaurin
Produktkod. 15495249
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495249 25 g 25g
15485249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495249 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62962.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639,015 g/mol
Trilaurin används i sminkprodukter, krämer och lotioner, deodoranter, sol- och solskyddsprodukter, hårbalsam och hudvårds- och hudrengöringsprodukter. Dessa används i kosmetiska produkter som förtjockningsmedel och mjukgörande medel. Det används som ett viskositetskontrollerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trilaurin används i sminkprodukter, krämer och lotioner, deodoranter, solbränna och solskyddsprodukter, hårbalsam och hudvårds- och hudrengöringsprodukter. Dessa används i kosmetiska produkter som förtjockningsmedel och mjukgörande medel. Det används som ett viskositetskontrollerande medel.
Löslighet Löslig i vatten
, etylacetat - nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-24-9
Molekylformel C39H74O6
Molekylvikt (g/mol) 639.015
MDL-nummer MFCD00026559
InChI-nyckel VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
PubChem CID 10851
ChEBI CHEBI:77389
IUPAC-namn 2,3-di(dodekanoyloxi)propyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trilaurin
Smältpunkt 47 °C
Färg Vitt
Linjär formel [CH3(CH2)10COOCH2]2CHOCO(CH2)10CH3
Kvantitet 25 g
Beilstein 1730452
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etylacetat – nästan transparens.
Formel vikt 639.01
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.