Läs mer
Trilaurin
Produktkod. p-7042563
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15485249
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62962.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639.015 g/mol
Trilaurin används i sminkprodukter, krämer och lotioner, deodoranter, sol- och solskyddsprodukter, hårbalsam och hudvårds- och hudrengöringsprodukter. Dessa används i kosmetiska produkter som förtjockningsmedel och mjukgörande medel. Det används som ett viskositetskontrollerande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trilaurin används i sminkprodukter, krämer och lotioner, deodoranter, solbränna och solskyddsprodukter, hårbalsam och hudvårds- och hudrengöringsprodukter. Dessa används i kosmetiska produkter som förtjockningsmedel och mjukgörande medel. Det används som ett viskositetskontrollerande medel.
Löslighet Löslig i vatten
, etylacetat - nästan genomskinlig.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-24-9
Molekylformel C39H74O6
Molekylvikt (g/mol) 639.015
MDL-nummer MFCD00026559
InChI-nyckel VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
PubChem CID 10851
ChEBI CHEBI:77389
IUPAC-namn 2,3-di(dodekanoyloxi)propyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trilaurin
Smältpunkt 47°C
Färg Vitt
Linjär formel [CH3(CH2)10COOCH2]2CHOCO(CH2)10CH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 1730452
Löslighetsinformation Soluble in water,ethylacetate- almost transparency.
Formel vikt 639.01
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.