Läs mer
Trilaurin, TRC
Produktkod. 30456531
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456531 500 mg
30454761 1 g
30452813 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT795420500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-24-9
Molekylformel C39 H74 O6
Molekylvikt (g/mol) 639
Synonym Dodecanoic acid 1,1',1' '-(1,2,3-propanetriyl) ester, Dodecanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Laurin, Dynasan 112, Glycerin tridodecanoate, Glycerin trilaurate, Glycerol trilaurate, Glyceryl laurate, Glyceryl tridodecanoate, Glyceryl trilaurate, LaLaLa triacylglycerol, Lauric acid triglyceride, Lauric acid triglycerin ester, Lauric triglyceride, NSC 4061, Tridodecanoin, Tridodecanoyl glycerol, Triglyceride LaLaLa, Trilaurin, Trilauroylglycerol
IUPAC-namn 2,3-di(dodecanoyloxi)propyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trilaurin
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
Formel vikt 638.5485