Läs mer
Trilostane, MedChemExpress
Beskrivning
Trilostane(Win 24540
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trilostane |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 13647-35-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H27NO3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Win 24540 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 56 mg/mL (169.99 mM) |
| Visa mer |