Läs mer
Trilostane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trilostane |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1 |
| Formel vikt | 329.1991 |