Läs mer
TRIM Antibody (488806), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18655833 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18655833 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18655833 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB4708H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
TRIM Monoclonal antibody specifically detects TRIM in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TRIM
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassificering Monoclonal
Klona 488806
Konjugera HRP
Utspädning Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias pp29/30, T cell receptor associated transmembrane adaptor 1, T cell receptor interacting molecule, T-cell receptor interacting molecule, T-cell receptor-associated transmembrane adapter 1, T-cell receptor-interacting molecule, TCRIM, TRIMHSPC062
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human TRIM, Thr50-Asn186, Accession # Q6PIZ9
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50852
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1