Läs mer
TRIM29 Antibody (TRIM29/1041), HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18610396 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18610396 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18610396 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247808H
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TRIM29 Monoclonal antibody specifically detects TRIM29 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TRIM29
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona TRIM29/1041
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias Ataxia telangiectasia group D-associated protein, ATDC, ATDC ataxia-telangiectasia group D-associated protein, FLJ36085, tripartite motif containing 29, tripartite motif protein TRIM29, tripartite motif-containing 29, tripartite motif-containing protein 29
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (126 Amino acid residues between aa 1-200) of human TRIM29 protein (Uniprot: Q14134)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23650
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2a κ
Produktlinje Novus