Läs mer
TRIM37 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
Antigen TRIM37
Koncentration 650 μg/mL
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30233251
Visa dokument
Proteintech
13037-1-AP-20UL
20 μL
1613.55 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30235718
Visa dokument
Proteintech
13037-1-AP-150UL
150 μL
4562.45 SEK
150µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The TRIM37 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM37. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TRIM37 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
TRIM37
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
KIAA0898; MUL; POB1; TEF3
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
650 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
4591
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer