Learn More
Novus Biologicals™ TRIM41 Antibody Blocking Peptide
Product Code. 18649527 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
0,1 mg
Product Code. 18649527
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP305293PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Blocking Peptide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gen-ID (Entrez) 90933
Koncentration 1 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP3-05293.
Gene Alias tripartite motif containing 41
Gensymbol TRIM41
Kvantitet 0,1 mg
Forskningskategori Autophagy
Förvaringsbuffert Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA.