Läs mer
TRIM9 Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 30231769 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30231769 20 μL
30230950 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30231769 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP33539820ul
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
TRIM9 Polyclonal antibody specifically detects TRIM9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TRIM9
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulering PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias EC 6.3.2.-, KIAA0282homolog of rat RING finger Spring, RNF91RING finger protein 91, SPRINGE3 ubiquitin-protein ligase TRIM9, tripartite motif containing 9, tripartite motif-containing 9, Tripartite motif-containing protein 9
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human TRIM9 (NP_055978.4).,, Sequence:, MEEMEEELKCPVCGSFYREPIILPCSHNLCQACARNILVQTPESESPQSHRAAGSGVSDYDYLDLDKMSLYSEADSGYGSYGGFASAPTTPCQKSPNGVRVFPPAMPPPATHLSPALAPVPRNSCITCPQCHRSLILDDRGLRGFPKNRVLEGVIDRYQQ
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Zinc Finger
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114088
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG