missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TRIM9 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 30230950 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30230950 100 μL
30231769 20 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30230950 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335398100ul

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TRIM9 Polyclonal antibody specifically detects TRIM9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TRIM9
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulering PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gene Alias EC 6.3.2.-, KIAA0282homolog of rat RING finger Spring, RNF91RING finger protein 91, SPRINGE3 ubiquitin-protein ligase TRIM9, tripartite motif containing 9, tripartite motif-containing 9, Tripartite motif-containing protein 9
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human TRIM9 (NP_055978.4).,, Sequence:, MEEMEEELKCPVCGSFYREPIILPCSHNLCQACARNILVQTPESESPQSHRAAGSGVSDYDYLDLDKMSLYSEADSGYGSYGGFASAPTTPCQKSPNGVRVFPPAMPPPATHLSPALAPVPRNSCITCPQCHRSLILDDRGLRGFPKNRVLEGVIDRYQQ
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Zinc Finger
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114088
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.