Läs mer
Trimebutine-d9 Maleate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimebutine-d9 Maleate Salt |
| Molekylformel | C22 H20 D9 N O5 . C4 H4 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-(Dimethylamino)-2-phenylbutyl Ester-d9 Maleate Salt, TM-906-d9, Cerekinon-d9, Debridat-d9, Digerent-d9, Modulon-d9, Polibutin-d9, Spabucol-d9, Transacalm-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i4D3,5D3,6D3; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)OCC(CC)(N(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | [2-(dimethylamino)-2-phenyl-butyl] 3,4,5-tris(trideuteriomethoxy)benzoate;maleic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 512.6 |
| Formel vikt | 512.272 |